安全性情報
4440015
Sigma-Aldrich
mTRAQ® Reagent Δ0 50 Unit Pack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.24
輸送温度
dry ice
品質水準
保管温度
−20°C
詳細
50 mTRAQアッセイ用のmTRAQ®試薬Δ0が含まれています。1単位の試薬で最大100 μgのタンパク質を標識できます。パックには、50単位の試薬を含むΔ0のチューブが1本ずつ入っています。Optional Multiplex Bufferキット(カタログ番号4381664)は別途注文できます。
アナリシスノート
mTRAQ Reagentsの使用のプロトコルを見るには、このプロトコルリンクにアクセスしてください。
mTRAQ ReagentsのQuick Reference Cardを見るには、このQuick Reference Cardリンクにアクセスしてください。
法的情報
MTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2