アッセイ
≥97.0% (TLC)
形状
solid
mp
177-179 °C (lit.)
溶解性
DMSO: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
蛍光検出
λex 350 nm; λem 460 nm in 0.1 M borate pH 8.0 (quenching with Cl-)
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].CCOC(=O)C[n+]1cccc2cc(OC)ccc12
InChI
1S/C14H16NO3.BrH/c1-3-18-14(16)10-15-8-4-5-11-9-12(17-2)6-7-13(11)15;/h4-9H,3,10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
DSLLHVISNOIYHR-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
46123-VAR-F:
46123-500MG-F:
46123-BULK-F:
46123-100MG-F:
試験成績書(COA)
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.