Merck
49937
Sigma-Aldrich
Atto 488ストレプトアビジン
BioReagent, suitable for fluorescence
別名:
ストレプトアビジン-Atto 488
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.25
製品種目
BioReagent
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
λ
in PBS, pH 7.4
UV吸収
λ: 500-506 nm Amax
適合性
corresponds for gel electrophoresis
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
アナリシスノート
色素対タンパク質比≥1.5。
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
49937-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Breaking the Diffraction Barrier in Fluorescence Microscopy by Optical Shelving.
Bretschneider, S.; Eggeling, Chr.; Hell, S. W.
Physical Review Letters, 98(21) (2007)
Instant Live-Cell Super-Resolution Imaging of Cellular Structures by Nanoinjection of Fluorescent Probes.
Hennig, S.; et al.
Nano Letters, 15(2), 1374-1381 (2015)
The changing point-spread function. Single-molecule-based super-resolution imaging.
Horrocks, M. H.; Palayret, M.; Klenerman, D.; Lee, S. F.
Histochemistry and Cell Biology, 141(6), 577-585 (2014)
Dynamic Superresolution Imaging of Endogenous Proteins on Living Cells at Ultra-High Density.
Giannone, G.; et al.
Biophysical Journal, 99(4), 1303-1310 (2010)
Dual color localization microscopy of cellular nanostructures.
Gunkel, M.; et al.
Biotechnology Journal, 4(6), 927-938 (2009)
資料
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.