安全性情報
42250
Sigma-Aldrich
ストレプトアビジン-R-フィコエリトリン
≥1 mg/mL (active substance)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.32
フォーム
liquid
品質水準
濃度
≥1 mg/mL (active substance)
蛍光検出
λex 566 nm; λem 576 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
保管温度
2-8°C
詳細
ストレプトアビジン-R-フィコエリスリンは、ビオチン標識タンパク質(ストレプトアビジン)を蛍光標識(R-フィコエリスリン)に共有結合させた蛍光標識剤です。ストレプトアビジン-R-フィコエリスリン複合体は、標的リン酸化タンパク質の測定法を提供します。 また、特定のフィコビリタンパク質の光耐性を高めます。
アプリケーション
ストレプトアビジン-R-フィコエリトリン(R-PE)は、免疫化学や組織化学など様々な免疫蛍光アプリケーションにおいて、ビオチンに結合した(ビオチン化)分子とビオチン誘導体化された表面を標識するために使用されます。ストレプトアビジン-R-フィコエリトリンは、Lab-on-a-chip(LoC)システムやマイクロアレイなどバイオアッセイ機器の開発に使用される場合があります。
法的情報
Geniom is a registered trademark of Febit Biotech GmbH
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
42250-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Min Sun et al.
Steroids, 75(13-14), 1089-1096 (2010-07-27)
The small blood volumes available in rodent studies often limit adequate quantification of all hormones of interest. We report here the development of two new assays combining an extraction step with multiplex immunoassay (MIA) technology for the simultaneous determination of
Marion Ritzi-Lehnert et al.
Biomedical microdevices, 13(5), 819-827 (2011-05-24)
Point-of-care (PoC) testing followed by personalized efficient therapy of infectious diseases may result in a considerable reduction of associated health care costs. Lab-on-a-chip (LoC) systems represent a potentially high efficient class of PoC tools. Here, we present a LoC system
Yusheng Zhu et al.
Clinical chemistry, 52(6), 1033-1039 (2006-03-25)
Genotyping of N-acetyltransferase-2 (NAT2) is useful in predicting the risk for toxicity of NAT2 substrates. Current methods cannot detect the 7 most important single-nucleotide variations in NAT2 simultaneously in 1 tube. We developed an assay that uses allele-specific primer extension
Valérie Briand et al.
Malaria journal, 19(1), 188-188 (2020-05-26)
While sub-microscopic malarial infections are frequent and potentially deleterious during pregnancy, routine molecular detection is still not feasible. This study aimed to assess the performance of a Histidine Rich Protein 2 (HRP2)-based ultrasensitive rapid diagnostic test (uRDT, Alere Malaria Ag
Adam Stewart et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1636, 119-131 (2017-07-22)
The study of protein phosphorylation is critical for the advancement of our understanding of cellular responses to external and internal stimuli. Phosphorylation, the addition of phosphate groups, most often occurs on serine, threonine, or tyrosine residues due to the action