Merck
11089153001
Roche
ストレプトアビジン-PODコンジュゲート
liquid, pkg of 1 mL
別名:
ストレプトアビジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
liquid
品質水準
包装
pkg of 1 mL
メーカー/製品名
Roche
保管温度
-10 to -25°C
詳細
ストレプトアビジンに西洋ワサビペルオキシダーゼを共有結合しています。コンジュゲートはビオチン標識物質の検出に使用されます。
アプリケーション
ストレプトアビジン-PODは以下の用途に使用されています:
  • ELISA
  •  in situハイブリダイゼーション
  • ウエスタンブロット
ストレプトアビジン-PODは免疫組織化学にも使用されます。
単位の定義
1ユニットのストレプトアビジン-PODは、1ユニットのペルオキシダーゼに相当し、+25℃、pH7.0で1分間に1 μmolのグアヤコール四量体を酸化します。
単位換算:1 U(+25℃、基質:グアヤコール、pH7.0)は1.24 U(+25℃、基質:1.7 mM ABTS、pH=6.0)又は4.0 U(+25℃、基質:8.7 mM ABTS、pH=5.0)に相当。
物理的形状
液体、安定化
調製ノート
ワーキング濃度:5~500 mU/ml(原液を希釈します)。コンジュゲートのワーキング濃度は用途と基質によって異なります。以下の濃度を参考にしてください:
  • ELISA:50~200 mU/ml
  • 免疫組織化学:250~1000 mU/mL
  • ウェスタンブロッティング:200~500 mU/mL
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Angelika Hammerer-Lercher et al.
Clinical chemistry, 54(5), 858-865 (2008-03-15)
The specific forms of pro-B-type natriuretic peptide (proBNP) that occur in human blood are not yet clear. We demonstrated the presence of several proBNP forms in human plasma with a new affinity chromatography method that can be used in combination
Triple-Labeling Whole-Mount In Situ Hybridization Method for Analysis of Overlapping Gene Expression in Brain Tissue with High Level of Autofluorescence.
Chen J
Journal of Cytology & Histology, http://dx-http://dx (2015)
Benjamin Meyer et al.
Frontiers in immunology, 13, 841009-841009 (2022-05-20)
To comprehensively evaluate SARS-CoV-2 specific B-cell and antibody responses up to one year after mild COVID-19. In 31 mildly symptomatic COVID-19 participants SARS-CoV-2-specific plasmablasts and antigen-specific memory B cells were measured by ELISpot. Binding antibodies directed against the proteins spike
BAP1 and PTEN mutations shape the immunological landscape of clear cell renal cell carcinoma and reveal the intertumoral heterogeneity of T cell suppression: a proof-of-concept study.
Friedhoff, et al.
Cancer Immunology, Immunotherapy, 72, 1603-1618 (2023)
Husheem Michael et al.
Frontiers in immunology, 11, 196-196 (2020-03-03)
Human rotavirus (HRV) is a leading cause of morbidity and mortality in children, especially in developing countries. Malnutrition is prevalent in these countries, which may contribute to the decreased oral vaccine efficacy, posing a concern for global health. Neonatal gnotobiotic