蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
18 mmHg ( 20 °C)
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
テクニック
protein sequencing: suitable
不純物
with OPA-reagent reacting impuritites, none detected (fluorimetric)
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
pH
10.6 (20 °C, 50 g/L)
bp
115-116 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−66 °C (lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸収
cut-off at 290 nm
適合性
suitable for protein sequencing
SMILES記法
CN1CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3
InChI Key
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Effect of morpholine, and 4-methylmorpholine on urethane formation: a computational study: This paper explores the role of 4-methylmorpholine in urethane synthesis, highlighting its utility in enhancing reaction efficiencies within computational models (Waleed et al., 2023).
- Design, Synthesis, Characterization, and In Vitro Evaluation of a New Cross-Linked Hyaluronic Acid for Pharmaceutical and Cosmetic Applications: Incorporates 4-methylmorpholine in the design and synthesis of new hyaluronic acid formulations, underscoring its role in developing innovative pharmaceutical and cosmetic products (Sciabica et al., 2021).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
引火点(℃)
12 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
67869-100ML:
67869-25ML:
67869-BULK:
67869-VAR:
67869-500ML:
67869-INTR:
試験成績書(COA)