Merck
84110
Sigma-Aldrich
スクロースモノラウレート
BioXtra, ≥97.0% (TLC)
別名:
n-ドデカノイルスクロース, スクロースモノドデカノアート, ラウリン酸スクロースエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H44O12
CAS番号:
分子量:
524.60
Beilstein:
65819
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
non-ionic
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥97.0% (TLC)
フォーム
powder
分子量
524.60 g/mol
不純物
≤3% water
CMC
0.3
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H44O12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-17(27)33-13-16-18(28)20(30)21(31)23(34-16)36-24(14-26)22(32)19(29)15(12-25)35-24/h15-16,18-23,25-26,28-32H,2-14H2,1H3/t15-,16-,18-,19-,20+,21-,22+,23-,24+/m1/s1
InChI Key
KGUHOFWIXKIURA-VQXBOQCVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スクロースモノラウレートは非イオン性界面活性剤として作用する糖脂肪酸モノエステルです。一般に、膜タンパク質を可溶化するために使用されます。
アプリケーション
スクロースモノラウレートは、抗菌剤として使用されています。また、セリンパルミトイルトランスフェラーゼ(SPT)活性測定のために胎盤組織をホモジナイズするときに使用する溶解バッファーの構成要素としても使用されています。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
84110-BULK:
84110-250MG:
84110-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Angéla Szuts et al.
International journal of pharmaceutics, 410(1-2), 107-110 (2011-03-23)
This study focused on an investigation of the applicability of sucrose laurate as surfactant in solid dispersions. Although this surfactant has a US Drug Master File, it has not been used so far in internal pharmaceutical products. High drug-loaded solid
Mitsugu Shimobayashi et al.
Molecular biology of the cell, 24(6), 870-881 (2013-02-01)
The evolutionarily conserved Orm1 and Orm2 proteins mediate sphingolipid homeostasis. However, the homologous Orm proteins and the signaling pathways modulating their phosphorylation and function are incompletely characterized. Here we demonstrate that inhibition of nutrient-sensitive target of rapamycin complex 1 (TORC1)
Shan He et al.
PloS one, 14(5), e0216816-e0216816 (2019-05-31)
The high heat and mass transfer, and controlled mechanoenergy, in angled vortex fluidics has been applied in chemical and material sciences and allied fields, but its utility in food processing remains largely unexplored. Herein we report three models of food
Non-reducing trisaccharide fatty acid monoesters: novel detergents in membrane biochemistry
Perez-Victoria I, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1808(3), 717-726 (2011)
Prediction of Listeria monocytogenes ATCC 7644 growth on fresh-cut produce treated with bacteriophage and sucrose monolaurate by using artificial neural network
Oladunjoye A, et al.
LWT--Food Science and Technology, 76, 9-17 (2017)