Merck
W303801
Sigma-Aldrich
オクタ酢酸スクロース
≥97%, FG
別名:
D-(+)-スクロースオクタアセタート, オクタ酢酸スクロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H38O19
CAS番号:
分子量:
678.59
FEMA番号:
3038
Beilstein:
79290
EC Number:
欧州評議会番号:
4219
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
16.081
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.105
アッセイ
≥97%
光学活性
[α]20/D +59°, c = 2.5 in ethanol
bp
260 °C (lit.)
mp
82-85 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(COC(C)=O)O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]2OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C28H38O19/c1-12(29)37-9-20-22(40-15(4)32)24(42-17(6)34)25(43-18(7)35)27(45-20)47-28(11-39-14(3)31)26(44-19(8)36)23(41-16(5)33)21(46-28)10-38-13(2)30/h20-27H,9-11H2,1-8H3/t20-,21-,22-,23-,24+,25-,26+,27-,28+/m1/s1
InChI Key
ZIJKGAXBCRWEOL-SAXBRCJISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ショ糖オクタアセテートは、ショ糖をアセチル化したアナログであり、食品に入れても安全で古くから用いられている苦味剤で、食品・乳製品に汎用されています。
アプリケーション
  • 高濃縮有機溶媒順浸透による医薬品の前濃縮:医薬品用途における有機溶媒順浸透技術の可能性を調査し、オクタ酢酸スクロース(TAA)の安定化効果が有益と想定される前濃縮プロセスに焦点を当てています(Takada et al., 2024)。
  • 栄養条件による摂取刺激は、ラットにおいて独特な風味の手掛かりを必要としない:オクタ酢酸スクロースなど、さまざまな風味に対するラットの行動反応を調査し、ヒトの食生活の選択と食品添加物の開発に対する示唆を提示しています(Sclafani et al., 2020)。
  • ビールモデルシステムにおける同程度の苦味刺激の識別:オクタ酢酸スクロースなどのさまざまな苦味化合物を識別する能力を、制御されたビール試飲モデルで検証しています。これは、食品科学や製品開発に影響を与える可能性があります(Higgins and Hayes, 2020)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W303801-10KG-K:
W303801-1KG:
W303801-BULK-K:
W303801-VAR:
W303801-10KG:
W303801-VAR-K:
W303801-1KG-K:
W303801-25KG-K:
W303801-SAMPLE:
W303801-SAMPLE-K:
W303801-25KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Explaining tolerance for bitterness in chocolate ice cream using solid chocolate preferences
Harwood ML, et al.
Journal of Dairy Science, 96(8), 4938-4944 (2013)
Odor-cued bitter taste avoidance
Coppola DM and Slotnick B
Chemical Senses, 43(4), 239-247 (2018)
A Sclafani et al.
The American journal of physiology, 270(6 Pt 2), R1197-R1202 (1996-06-01)
Rats offered a carbohydrate solution (sugar or polysaccharide) in addition to chow typically overeat and gain excessive weight. The present study sought to determine if the palatable taste of these solutions contributes to the overeating response. Adult female rats were
A I Spielman et al.
The American journal of physiology, 270(3 Pt 1), C926-C931 (1996-03-01)
The tasting of bitter compounds may have evolved as a protective mechanism against ingestion of potentially harmful substances. We have identified second messengers involved in bitter taste and show here for the first time that they are rapid and transient.
A Caicedo et al.
Science (New York, N.Y.), 291(5508), 1557-1560 (2001-02-27)
Recent studies showing that single taste bud cells express multiple bitter taste receptors have reignited a long-standing controversy over whether single gustatory receptor cells respond selectively or broadly to tastants. We examined calcium responses of rat taste receptor cells in