Merck
85193
Sigma-Aldrich
硝酸銀 溶液
2.5 % (w/v) AgNO3 in H2O
別名:
Argentum nitricum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AgNO3
CAS番号:
分子量:
169.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
liquid
品質水準
濃度
2.5 % (w/v) AgNO3 in H2O
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硝酸銀はヨウ素とともに、顕微鏡標本での発色に使われる無機物質の1つです。硝酸銀は生物学的染料として、コロイド状金属銀の強い色合いが利用されます。 硝酸銀は、銀染色の重要な構成要素です。銀染色は、ポリアクリルアミドゲル電気泳動により分離されたタンパク質の検出に使用されます。
アプリケーション
硝酸銀は、Silver Stain Kitの構成要素です。ジアミンおよび非ジアミン銀染色での画像現像に必要です。
生物化学的/生理学的作用
銀染色では、銀イオンが金属銀に還元されるため、金属銀画像が得られます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
85193-100ML:4548173953441
85193-VAR:
85193-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Hames BD
Gel Electrophoresis of Proteins: A Practical Approach (1998)
Liming Wang et al.
ACS nano, 9(6), 6532-6547 (2015-05-23)
To predict potential medical value or toxicity of nanoparticles (NPs), it is necessary to understand the chemical transformation during intracellular processes of NPs. However, it is a grand challenge to capture a high-resolution image of metallic NPs in a single
Patrycja Bober et al.
Biomacromolecules, 15(10), 3655-3663 (2014-08-28)
In this work, flexible and free-standing composite films of nanofibrillated cellulose/polypyrrole (NFC/PPy) and NFC/PPy-silver nanoparticles (NFC/PPy-Ag) have been synthesized for the first time via in situ one-step chemical polymerization and applied in potential biomedical applications. Incorporation of NFC into PPy
Gownolla Malegowd Raghavendra et al.
Carbohydrate polymers, 93(2), 553-560 (2013-03-19)
Natural carbohydrates (polysaccharides): gum acacia (GA) and gaur gum (GG) were employed in dilute solutions: 0.3%, 0.5% and 0.7% (w/v), as effective reductants for the green synthesis of silver nanoparticles (AgNPs) from AgNO3. The formed AgNPs were impregnated into cellulose
Lara Settimio et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 191, 151-157 (2014-05-20)
The fate and lability of added soluble Ag in soils over time was examined by measurement of labile metal (E-value) by isotopic dilution using the (110m)Ag radioactive isotope and the solid-phase speciation of Ag by X-ray absorption near edge structure