70540
ナフトールイエローS
for microscopy (Hist.)
別名:
2,4-ジニトロ-1-ナフトール-7-スルホン酸 ナトリウム塩, 5,7-ジニトロ-8-ヒドロキシ-2-ナフタレンスルホン酸 ナトリウム塩, アシッドイエロー1, フラビアン酸 ナトリウム塩
About This Item
おすすめの製品
グレード
for microscopy (Hist.)
品質水準
フォーム
powder
溶解性
methanol: water (1:1): 0.5 g/10 mL, clear
εmax
≥275 at 423-433 nm in water
≥≥ 250 at 387-397 nm in water
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]c1c(cc([N+]([O-])=O)c2ccc(cc12)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H6N2O8S.2Na/c13-10-7-3-5(21(18,19)20)1-2-6(7)8(11(14)15)4-9(10)12(16)17;;/h1-4,13H,(H,18,19,20);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CTIQLGJVGNGFEW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
70540-BULK:
70540-25G:
70540-100G:
70540-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック