Merck
S8157
Sigma-Aldrich
硝酸銀
BioXtra, >99% (titration)
別名:
硝酸, 銀 (I)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AgNO3
CAS番号:
分子量:
169.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
蒸気密度
5.8 (vs air)
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
>99% (titration)
形状
solid
不純物
<0.005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
pH
5.0-7.0 (20 °C, 1 M in H2O)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
微量陽イオン
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.01%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硝酸銀は、物質を黒褐色に染色します。100℃を超える温度では不安定で、クロマトグラフィー特性が失われます。
アプリケーション
硝酸銀は以下の用途に使用されています:
  • コロイド銀ナノ粒子の合成
  • 分化した骨形成により起動されるヒト間葉系幹細胞のフォンコッサ染色、骨芽細胞および石灰化結節
  • 新しいミエリン銀染色の開発アプローチ
生物化学的/生理学的作用
硝酸銀溶液はもともと消毒剤として、火傷の治療に使用されます。低張硝酸銀溶液による治療は、電解質異常である低ナトリウム血症を引き起こす可能性があります。
免責事項
本製品は、グローバルな殺生物剤規制、例えばUS EPAのFederal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act、European Biocidal Products Regulation、カナダのPest Management Regulatory Agency、トルコのBiocidal Products Regulation、韓国のConsumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act(K-BPR)などの規制の下での殺生物剤としての使用を意図していません。@′’’’@
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S8157-10G:4548173211589
S8157-25G:4548173211596
S8157-BULK:
S8157-VAR:
S8157-100G:4548173211572
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
硝酸銀 meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.8-100.5%
Sigma-Aldrich
10220
硝酸銀
硝酸銀 puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., &#8805;99.8%
Sigma-Aldrich
31630
硝酸銀
硝酸銀 SAJ first grade, &#8805;99.8%
Sigma-Aldrich
28-1320
硝酸銀
硝酸銀 溶液 c(AgNO3) = 1 mol/l (1 N), Titripur&#174;
Supelco
1.09080
硝酸銀 溶液
硝酸銀 溶液 c(AgNO3) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur&#174;, reag. Ph. Eur., reag. USP
Supelco
1.09081
硝酸銀 溶液
Chromatography for the Analysis of Lipids, 28-28 (1993)
Trauma: Critical Care, 945-945 (2007)
A modified technique for high-resolution staining of myelin
Pistorio AL, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 153(1), 135-146 (2006)
Near-infrared optical imaging for monitoring the regeneration of osteogenic tissue-engineered constructs
Cowles EA, et al.
BioResearch Open Access, 2(3), 186-191 (2013)
Cyclic AMP signaling in bone marrow stromal cells has reciprocal effects on the ability of mesenchymal stem cells to differentiate into mature osteoblasts versus mature adipocytes
Kao R, et al.
Endocrine, 42(3), 622-636 (2012)