蒸気密度
5.8 (vs air)
品質水準
アッセイ
99.8-100.5%
フォーム
solid
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
不純物
Al, Pb, Bi and Cu ions, complies
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤0.03% subst. not precipitated by HCl (as SO4)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
溶解性
benzene: soluble 2.2 g/L
微量陰イオン
nitrite (NO2-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
10220-VAR:
10220-50G:4548173920139
10220-6X1KG:
10220-6X50G:
10220-500G:4548173920122
10220-6X100G:
10220-6X500G:
10220-100G:4548173920108
10220-BULK:
10220-1KG:4548173920115