グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
5.8 (vs air)
アッセイ
≥99.8%
フォーム
solid
不純物
≤0.01% subst. not precipitated by HCl (as SO4)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrite (NO2-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Cd: ≤1 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31630-6X25G-R:
31630-1KG-R:4548173296579
31630-6X250G-R:
31630-BULK-R:
31630-VAR-R:
31630-100G-R:4548173296562
31630-250G-R:4548173296586
31630-25G-R:4548173296593
31630-6X1KG-R:
31630-1.5KG-R:
31630-6X100G-R:
この製品を見ている人はこちらもチェック