Merck
28-1320
Sigma-Aldrich
硝酸銀
SAJ first grade, ≥99.8%
別名:
硝酸, 銀 (I)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AgNO3
CAS番号:
分子量:
169.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
5.8 (vs air)
アッセイ
≥99.8%
形状
solid
利用可能性
available only in Japan
mp
212 °C (dec.) (lit.)
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 抗菌用途のための銀ナノ粒子で装飾された高分子ベシクルの in situ 製造:この論文では、抗菌特性の向上を目的とした銀ナノ粒子で装飾された高分子ベシクルの合成における硝酸銀の使用について考察しています。このアプローチは、標的抗菌療法の開発において大きな進歩であり、医療材料科学の分野における硝酸銀の役割を示しています(Zhang et al., 2024)。
  • 金属塩酸化剤と調製技術が細菌セルロース/ポリピロール軟性導電性繊維メンブレンの効力に与える影響:この研究では、硝酸銀の酸化特性を活用して、高分子繊維メンブレンの導電性と柔軟性を向上させています。この発見は、ウェアラブル電子機器とセンサーの進歩に貢献し、工学応用における硝酸銀の汎用性を実証しています(Tao et al., 2024)。
  • 高可動性半導体共役配位高分子におけるヒドロキノン/ベンゾキノンの酸化還元状態の制御:この論文では、半導体ポリマーの酸化還元状態の制御における硝酸銀の使用について述べ、高性能電子材料の開発におけるその重要な役割を強調しています。この研究では、新規高分子材料の電気的特性の向上における硝酸銀の応用が強調されています(Huang et al., 2024)。
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28-1320-2-25G-J:
28-1320-5-500G-J:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ali Hebeish et al.
Carbohydrate polymers, 92(1), 407-413 (2012-12-12)
Innovative CMC-based hydrogels with great potentials for usage in medical area were principally synthesized as per two strategies .The first involved reaction of epichlorohydrin in alkaline medium containing silver nitrate to yield silver nano-particles (AgNPs)-loaded CMC hydrogel. While CMC acted
Liming Wang et al.
ACS nano, 9(6), 6532-6547 (2015-05-23)
To predict potential medical value or toxicity of nanoparticles (NPs), it is necessary to understand the chemical transformation during intracellular processes of NPs. However, it is a grand challenge to capture a high-resolution image of metallic NPs in a single
Irina Blinova et al.
Environmental science and pollution research international, 20(5), 3456-3463 (2012-11-13)
Although silver nanoparticles (NPs) are increasingly used in various consumer products and produced in industrial scale, information on harmful effects of nanosilver to environmentally relevant organisms is still scarce. This paper studies the adverse effects of silver NPs to two
Tao Xu et al.
Organic letters, 14(21), 5416-5419 (2012-10-24)
A silver-catalyzed intramolecular oxidative aminofluorination of alkynes has been developed by using NFSI as a fluorinating reagent. This reaction represents an efficient method for the synthesis of various 4-fluoroisoquinolines and 4-fluoropyrrolo[α]isoquinolines.
Benjamin P Colman et al.
PloS one, 8(2), e57189-e57189 (2013-03-08)
A large fraction of engineered nanomaterials in consumer and commercial products will reach natural ecosystems. To date, research on the biological impacts of environmental nanomaterial exposures has largely focused on high-concentration exposures in mechanistic lab studies with single strains of