Merck
28-1310
Sigma-Aldrich
硝酸銀
JIS special grade, ≥99.8%
別名:
硝酸, 銀 (I)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AgNO3
CAS番号:
分子量:
169.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
JIS special grade
蒸気密度
5.8 (vs air)
アッセイ
≥99.8%
形状
solid
利用可能性
available only in Japan
mp
212 °C (dec.) (lit.)
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硝酸銀は、銀を硝酸と反応させることによって調製できる多目的な試薬です。有機合成、写真、銀塗料、染料、化学分析、重量分析、製剤などさまざまな分野で使用されています。
アプリケーション
硝酸銀は以下において触媒として使用されています:
  • Ͱ-ジアゾカルボニル化合物とアレーンジアゾニウム塩との[3+2]環状付加による2,5-二置換テトラゾールの合成。
  • 酸化剤としてH2O2の存在下で芳香族、脂肪族、共役アルデヒドを酸化し、対応するカルボン酸を生成。
  • メチルͰ,Ͱ-二置換Ͱ-イソシアノアセタートの第一アミンによるラクタム化による3,5,5-三置換イミダゾロンの合成。
また、以下の用途にも使用されています:
  • アゼチジンの酸化からbisazetaneを合成する反応剤。
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28-1310-5-500G-J:
28-1310-2-25G-J:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
硝酸銀 99.9999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
204390
硝酸銀
硝酸銀 ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
209139
硝酸銀
Liming Wang et al.
ACS nano, 9(6), 6532-6547 (2015-05-23)
To predict potential medical value or toxicity of nanoparticles (NPs), it is necessary to understand the chemical transformation during intracellular processes of NPs. However, it is a grand challenge to capture a high-resolution image of metallic NPs in a single
Irina Blinova et al.
Environmental science and pollution research international, 20(5), 3456-3463 (2012-11-13)
Although silver nanoparticles (NPs) are increasingly used in various consumer products and produced in industrial scale, information on harmful effects of nanosilver to environmentally relevant organisms is still scarce. This paper studies the adverse effects of silver NPs to two
Patrycja Bober et al.
Biomacromolecules, 15(10), 3655-3663 (2014-08-28)
In this work, flexible and free-standing composite films of nanofibrillated cellulose/polypyrrole (NFC/PPy) and NFC/PPy-silver nanoparticles (NFC/PPy-Ag) have been synthesized for the first time via in situ one-step chemical polymerization and applied in potential biomedical applications. Incorporation of NFC into PPy
Gownolla Malegowd Raghavendra et al.
Carbohydrate polymers, 93(2), 553-560 (2013-03-19)
Natural carbohydrates (polysaccharides): gum acacia (GA) and gaur gum (GG) were employed in dilute solutions: 0.3%, 0.5% and 0.7% (w/v), as effective reductants for the green synthesis of silver nanoparticles (AgNPs) from AgNO3. The formed AgNPs were impregnated into cellulose
Lara Settimio et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 191, 151-157 (2014-05-20)
The fate and lability of added soluble Ag in soils over time was examined by measurement of labile metal (E-value) by isotopic dilution using the (110m)Ag radioactive isotope and the solid-phase speciation of Ag by X-ray absorption near edge structure