アナリシスノート
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
88901-10ML-F:
88901-VAR-F:
88901-1EA:
88901-5ML-F:
88901-BULK-F:
88901:
試験成績書(COA)
資料
蛍光標識されたマイクロ粒子は、フローサイトメトリー、共焦点レーザー走査顕微鏡法、および光散乱装置で標準物質として役立ちます。
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..