安全性情報
90678
Sigma-Aldrich
Lipase, immoblilized on Immobead 150 蛍光菌Pseudomonas fluorescens由来
≥600 U/g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Pseudomonas fluorescens
品質水準
フォーム
powder
比活性
≥600 U/g
保管温度
2-8°C
アプリケーション
リパーゼは、産業的に用いられ、キラル化合物の分解およびエステル交換によるバイオディーゼル生産を行っています。
生物化学的/生理学的作用
リパーゼは、トリアシルグリセロールの加水分解を触媒して、グリセロールおよび遊離脂肪酸を生成します。
単位の定義
1 Uは、グリセリルトリブチラート(製品番号91010)を基質としてpH 7.5、40°C、1分間に、1 μmolの酪酸を遊離させる酵素量です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
90678-VAR:
90678-BULK:
90678-10G:
90678-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Yan Zhang et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 22(12), 2146-2153 (2021-04-02)
Recently discovered endogenous mammalian lipids, fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFAs), have been proved to have anti-inflammatory and anti-diabetic effects. Due to their extremely low abundancies in vivo, forging a feasible scenario for FAHFA synthesis is critical for their