安全性情報
913
Sigma-Aldrich
Trizmal buffer
pH 6.3(concentrate), 1 M
別名:
トリズマ®マレイン酸塩バッファー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.47
フォーム
solution
品質水準
シェルフライフ
Suitable for use in the absence of visible microbial growth.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
1 M
pH
6.3(concentrate)
アプリケーション
hematology
histology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ナフト-ルAS-Dクロロ酢酸エステラ-ゼキット(製品番号91C)用です。
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizmal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
913-50ML-KC:
913-VAR:
913-BULK:
913-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)