フォーム
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
8 mg/mL
アプリケーション
hematology
histology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC(=O)CCl
InChI
1S/C20H16ClNO3/c1-13-6-2-5-9-17(13)22-20(24)16-10-14-7-3-4-8-15(14)11-18(16)25-19(23)12-21/h2-11H,12H2,1H3,(H,22,24)
InChI Key
FMVKYSCWHDVMGO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Sigma Procedure 91Cにおいて、血液、骨髄薄膜、組織の捺印標本、細胞遠心標本、パラフィン組織切片に存在する特異的エステラ-ゼの染色に用いられます。
構成
ナフト-ル AS‐D クロロアセタ-ト, 8 mg/mL, 安定剤含有
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
911-VAR:
911-BULK:
911-3ML:
911-10ML:
911-10ML-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zhibiao Bai et al.
Aging, 12(8), 7534-7548 (2020-04-23)
Intervertebral disc degeneration (IDD) is characterized by the decrease of nucleus pulposus cells (NPCs). With the increase of the degree of degeneration, the reactive oxygen species (ROS) in nucleus pulposus tissue increases. Pyroptosis is a newly discovered form of cell
Shervin Bahrami et al.
Clinical immunology (Orlando, Fla.), 191, 37-43 (2018-03-24)
Retroviruses including Human Endogenous Retroviruses (HERVs), contain a conserved region with highly immunomodulatory functions in the transmembrane proteins in envelope gene (env) named immunosuppressive domain (ISU). In this report, we demonstrate that Env59-GP3 peptide holds therapeutic potential in a mouse