Merck
96063
Sigma-Aldrich
Coumestrol dimethyl ether
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
別名:
7,12-Dimethoxy-coumestan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H12O5
CAS番号:
分子量:
296.27
Beilstein:
286103
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMSO: soluble
蛍光検出
λex 325 nm; λem 421 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
λex 377 nm; λem 437 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (reaction product, free coumetrol)
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
COc1ccc-2c(OC(=O)c3c-2oc4cc(OC)ccc34)c1
InChI
1S/C17H12O5/c1-19-9-3-5-11-13(7-9)21-16-12-6-4-10(20-2)8-14(12)22-17(18)15(11)16/h3-8H,1-2H3
InChI Key
PXHLPCBBXPHBHP-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
96063-BULK:
96063-10MG:
96063-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)