安全性情報
96864
Sigma-Aldrich
Potassium sodium tartrate 0.26 M – Glycerol 35% (v/v) solution
別名:
Crystallization solution 2/Kit No 75403
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
フォーム
liquid
品質水準
pH
7.2±0.2 ( in neat)
密度
1.13 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
96864-BULK-F:
96864-VAR-F:
96864-10ML-F:
96864-100ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)