詳細
cationic
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
powder
分子量
315.24 g/mol
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
microbiological culture: suitable
SMILES記法
[Cl-].Cl[H].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1
InChI
1S/C14H19N4.2ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
InChI Key
PJBQYZZKGNOKNJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0542-BULK:
A0542-250G:
A0542-100G:
A0542-VAR:
A0542-25G:
試験成績書(COA)