Merck
A3134
Sigma-Aldrich
3-アミノプロピオニトリル フマル酸塩
metabolite
別名:
β-アラニンニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2CN · ½ (HO2CCH=CHCO2H)
CAS番号:
分子量:
128.13
Beilstein:
3573532
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
mp
177 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES記法
NCCC#N.NCCC#N.OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4.2C3H6N2/c5-3(6)1-2-4(7)8;2*4-2-1-3-5/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1-2,4H2/b2-1+;;
InChI Key
NYMXYZMHOZAPHQ-SEPHDYHBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-アミノプロピオニトリルフマル酸塩は、以下のリシルオキシダーゼ(LOX)阻害剤として使用されています:
  • 微細組織の形成および培養の際にコラーゲン架橋結合を阻害するため
  • トランスウェル移動・浸潤アッセイにおけるBE2C神経芽腫細胞株のLIM domain only 1(LMO1)-またはベクター-発現のため
  • リシルオキシダーゼ(LOX)活性アッセイのため
  • マウスオルガノイドにおいて低酸素誘導因子(HIF)2A-依存性剛性を誘発するためのLOX活性の要件を調べるため
生物化学的/生理学的作用
3-アミノプロピオニトリル[ β-アミノプロピオニトリル(BAPN)] は、コラーゲン架橋結合に関与する酵素のリシルオキシダーゼ(LOX)の不可逆阻害剤として作用します。
哺乳類では、3-アミノプロピオニトリルの代謝は、シアン化物イオンの放出を引き起こします。代謝活性は肝臓のミクロソーム分画に局在し、フリーラジカル過程を介して進行すると考えられています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
A3134-10G:4548173185255
A3134-25G:4548173185262
A3134-VAR:
A3134-BULK:
A3134-5G:4548173185279
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Transforming growth factor-beta2 induces expression of biologically active bone morphogenetic protein-1 in human trabecular meshwork cells
Tovar-Vidales T, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 54(7), 4741-4748 (2013)
Force-driven evolution of mesoscale structure in engineered 3D microtissues and the modulation of tissue stiffening
Zhao R, et al.
Biomaterials, 35(19), 5056-5064 (2014)
LMO1 synergizes with MYCN to promote neuroblastoma initiation and metastasis
Zhu Shizhen, et al.
Cancer Cell, 32(3), 310-323 (2017)
George Sflomos et al.
EMBO molecular medicine, 13(3), e13180-e13180 (2021-02-23)
Invasive lobular carcinoma (ILC) is the most frequent special histological subtype of breast cancer, typically characterized by loss of E-cadherin. It has clinical features distinct from other estrogen receptor-positive (ER+ ) breast cancers but the molecular mechanisms underlying its characteristic
HIF2A--LOX Pathway Promotes Fibrotic Tissue Remodeling in Thyroid-Associated Orbitopathy
Hikage F, et al.
Endocrinology, 160(1) (2018)