Merck
A3275
Sigma-Aldrich
抗ヒトIgM (μ-鎖特異的)−アルカリフォスファターゼ ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Goat Anti-Human IgM (μ-chain specific)−AP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
direct ELISA: 1:7,000-1:21,000
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IgM抗体はB細胞により産生され、五量体構造を有しています。この構造により、抗体にpolyreactivityを与え、アポトーシス細胞の排除も行います。抗ヒトIgM(μ-鎖特異的)-アルカリホスファターゼ抗体は、抗sp75抗体の測定のための固相ELISAで用いることができます。ヤギ抗ヒトIgM-アルカリホスファターゼ抗体は、ヒトIgMと特異的に反応します。
免疫原
ヒトIgM
アプリケーション
IgMは、重鎖に5 n-結合グリコシル化部位を有する糖蛋白です。ELISAは、レクチンに結合するグリコシル化型IgMを特定するために実施されました。アルカリホスファターゼ結合ヤギ抗ヒトIgMは、1:2000で二次抗体として使用され、p-ニトロフェニル基質(Sigma)を用いて作られました。
免疫ブロッティングで使用される可能性があります。
物理的形状
pH 8.0の0.05 Mトリス緩衝液中に1%のウシ血清アルブミン、1 mM MgCl2、15 mMのアジ化ナトリウムおよび50%のグリセロールを含有する溶液
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Jan Code
A3275-BULK:
A3275-.25ML:
A3275-5X1ML:
A3275-.5ML:
A3275-VAR:
A3275-1ML:
A3275PROC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Immunoglobulin M Reactivity Towards the Immunologicdly Active Region sp75 of the Core Protein of Hepatitis C Virus (HCV) in Chronic HCV Infection.
U.B. Hellstrorn, S.P.E. Sylvan
Journal of Medical Virology, 39(4), 39325-39332 (1993)
Mandar Patgaonkar et al.
Parasite immunology, 40(10), e12580-e12580 (2018-08-14)
B cell-mediated humoral responses are essential for controlling malarial infection. Studies have addressed the effects of Plasmodium falciparum infection on peripheral B-cell subsets but not much is known for P. vivax infection. Furthermore, majority of the studies investigate changes during acute
Tzer Chyn Lim et al.
Current biology : CB, 28(6), 955-962 (2018-03-06)
The position of the division site dictates the size and fate of daughter cells in many organisms. In animal cells, division-site placement involves overlapping mechanisms, including signaling from the central spindle microtubules, astral microtubules, and spindle poles and through polar
Songwang Hou et al.
Journal of immunological methods, 440, 27-34 (2016-10-30)
The presence of circulating autoantibodies against phosphatidylethanolamine (PE) has been shown to be positively associated with symptoms of antiphospholipid syndromes (APS). However, the current ELISA-based tests for antiphosphatidylethanolamine (aPE) antibodies remain inconsistent and controversial. The term PE refers to a
Henrik Chart et al.
FEMS immunology and medical microbiology, 47(3), 391-397 (2006-07-29)
The techniques of sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) and immunoblotting were evaluated for the serodiagnosis of human infections with Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis. Lipopolysaccharide (LPS) was prepared from strains comprising four serogroups of Y. enterocolitica and five