Merck
A3316
Sigma-Aldrich
抗-ヒトIgG (Fc特異的)−アガロース ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, PBS suspension
別名:
Goat anti-human IgG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
agarose conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
PBS suspension
化学種の反応性
human
以下との反応禁止
rat, mouse
テクニック
Ouchterlony double diffusion: suitable
キャパシティ
2 mg/mL, resin binding capacity (human IgG)
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
ヒトIgGは、2本の同じ軽鎖と一対の同一重鎖を含む糖タンパク質抗体です。 IgGにはIgG1~IgG4の4つの異なるアイソフォームがあります。これらの抗体は、アレルギーや病原体感染に対する免疫応答を調節します。また、IgGは補体固定や自己免疫疾患との関与も示唆されています。
ヤギ抗ヒトIgG(Fc特異的)-アガロース抗体は、精製ヒトIgA、IgG、IgM、Fc、カッパ軽鎖、ラムダ軽鎖に対する検証では、ヒトIgGのFcフラグメントに特異的です。アガロースビーズカップリング前には、オクタロニー二重拡散法(ODD)によりマウスIgGやラットIgGとの反応性は確認されません。
免疫原
ヒトIgGのFcフラグメント。
アプリケーション
ヤギ抗ヒトIgG(Fc特異的)アガロース抗体は、オクタロニー二重拡散法での使用に適しています。この抗体は、アフィニティー精製アッセイにも使用されています。
免疫沈降アッセイは、アガロースビーズに架橋結合したヤギ抗ヒトIgG(Fc特異的)を用いて実施しました。このビーズは1 mlの5% FBS/DMEM中で4度において2時間希釈しました。
抗ヒトIgG(Fc特異的)-アガロース抗体ヤギ宿主抗体は、トランスフェクトされたCOS細胞の上清から得られたガラニン1(Gala1)、3Gal置換P-セレクチン糖タンパク質リガンド-1(PSGL-1)/hIgG1の精製にも使用されています。
その他情報
抗体はマウスおよびラットIgGで吸収済みです。
物理的形状
0.01 M PBS(pH 7.4, 15 mMアジ化ナトリウム含有)の懸濁液。
免責事項
弊社のカタログまたはその他の製品添付文書に明記されていない限り、弊社の製品は研究専用であり、未承認の商業的用途、体外診断用、生体外・生体内の治療用、あらゆる種類の消費またはヒトや動物への適用を含めるがこれらには制限されないその他のいかなる目的にも使用されるものではありません。
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
A3316-VAR:
A3316-5ML:
A3316-BULK:
A3316-2ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J L Xu et al.
Immunity, 13(1), 37-45 (2000-08-10)
All rearranging antigen receptor genes have one or two highly diverse complementarity determining regions (CDRs) among the six that typically form the ligand binding surface. We report here that, in the case of antibodies, diversity at one of these regions
Rebecca J Brown et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 102(6), 1789-1791 (2016-12-03)
Hyperinsulinemia can lead to pathologic ovarian growth and androgen production. A 29-year-old woman developed an autoantibody to the insulin receptor (type B insulin resistance), causing extreme insulin resistance and hyperinsulinemia. Testosterone levels were elevated to the adult male range. Treatment
Guang Song et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 17(2), 349-356 (2017-11-17)
Zika virus (ZIKV) and dengue virus (DENV) are closely related flaviviruses that cause widespread, acute febrile illnesses, notably microcephaly for fetuses of infected pregnant women. Detecting the viral cause of these illnesses is paramount to determine risks to patients, counsel
Manuel Albanese et al.
Cell reports. Medicine, 5(4), 101483-101483 (2024-04-06)
Immune cell phenotyping frequently detects lineage-unrelated receptors. Here, we report that surface receptors can be transferred from primary macrophages to CD4 T cells and identify the Fcγ receptor CD32 as driver and cargo of this trogocytotic transfer. Filamentous CD32+ nanoprotrusions deposit
M Kristen Demoruelle et al.
Arthritis research & therapy, 23(1), 163-163 (2021-06-08)
Mucosal sites are hypothesized to play a role in the development of rheumatoid arthritis (RA). Since serum anti-peptidylarginine deiminase (PAD)4 antibodies, including a subset that cross-react with PAD3 (PAD3/4), are specific for RA and associate with severe disease, we sought