Merck
A4727
Sigma-Aldrich
アンチソーバジン-30 トリフルオロアセタート塩
別名:
[D-Phe11,His12]-ソーバジンフラグメント11-40 トリフルオロアセタート塩, アンチSVG-30
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C161H274N48O46S
分子量:
3650.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
フォーム
powder
品質水準
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)O.S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](N)Cc2ccccc2)Cc1nc[nH]c1)CC(C)C)CC(C)C)CCCNC(=N)N)CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N
InChI
1S/C161H275N49O45S.C2HF3O2/c1-21-84(14)126(130(173)226)207-159(255)129(89(19)211)210-156(252)115(76-125(224)225)206-152(248)111(71-83(12)13)203-150(246)109(69-81(8)9)202-149(245)108(68-80(6)7)200-140(236)98(44-36-65-180-161(176)177)189-154(250)114(75-121(
遺伝子情報
human ... CRHR2(1395)
mouse ... CRHR2(12922)
rat ... CRHR2(64680)
Amino Acid Sequence
Phe-His-Leu-Leu-Arg-Lys-Met-Ile-Glu-Ile-Glu-Lys-Gln-Glu-Lys-Glu-Lys-Gln-Gln-Ala-Ala-Asn-Asn-Arg-Leu-Leu-Leu-Asp-Thr-Ile-NH2
生物化学的/生理学的作用
コルチコトロピン放出因子(CRF)レセプタ-2型(CRF2)の高親和性アンタゴニストです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4727-1MG:
A4727-1MG-PW:
A4727-VAR:
A4727-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nina C Donner et al.
Psychoneuroendocrinology, 63, 178-190 (2015-10-12)
Anxiety and affective disorders are often associated with hypercortisolism and dysfunctional serotonergic systems, including increased expression of TPH2, the gene encoding the rate-limiting enzyme of neuronal serotonin synthesis. We previously reported that chronic glucocorticoid exposure is anxiogenic and increases rat