Merck
SML2834
Sigma-Aldrich
SGC-CAMKK2-1
≥98% (HPLC)
別名:
2-Cyclopentyl-4-(5-(m-tolyl)furo[2,3-b]pyridin-3-yl)benzoic acid, YL-36
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H23NO3
CAS番号:
分子量:
397.47
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CC(C2=CN=C(OC=C3C4=CC(C5CCCC5)=C(C(O)=O)C=C4)C3=C2)=CC=C1
InChI
1S/C26H23NO3/c1-16-5-4-8-18(11-16)20-13-23-24(15-30-25(23)27-14-20)19-9-10-21(26(28)29)22(12-19)17-6-2-3-7-17/h4-5,8-15,17H,2-3,6-7H2,1H3,(H,28,29)
InChI Key
TXIYVFVMXNFNRX-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Potent and selective CaM kinase kinase (CaMKK) inhibitor with selective affinity toward CAMKK1/2 over other kinases.
SGC-CAMKK2-1 (YL-36) is a potent and selective CaM kinase kinase (CaMKK) inhibitor (CAMKK2 IC50 = 30 nM) that inhibits C4-2 cellular AMPK phosphorylation (IC50 = 1.6 μM) with selective affinity toward CAMKK1/2 over other kinases (404-kinase panel kinome-wide Discoverx screen).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2834-25MG:
SML2834-BULK:
SML2834-5MG:
SML2834-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)