Merck
A5670
Sigma-Aldrich
抗-ブタIgG (全分子)−ペルオキシダーゼ ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗-ブタIgG (全分子)−ペルオキシダーゼ ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
pig
テクニック
direct ELISA: 1:40,000
dot blot: 1:150,000 (chemiluminescent)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫グロブリンは糖タンパク質であり、ジスルフィド結合により連結された2本の重鎖と2本の軽鎖を有します。IgGは、免疫グロブリンの主要なクラスです。IgG- IgG1、IgG3、IgG2aおよびIgG2bの5つのサブクラスがあります。親和性分離抗体は、ブタIgGと特異的に結合しない免疫グロブリンなど事実上すべてのウサギ血清タンパク質が除去される免疫特異的精製により、ウサギ抗ブタIgG抗血清から得られます。0.2%グルタルアルデヒドとのタンパク質架橋により、抗ブタIgGをペルオキシダーゼに結合させます。
免疫原
精製ブタIgG
アプリケーション
抗ブタIgG(全分子)ペルオキシダーゼ抗体ウサギ宿主抗体は、酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)および免疫ブロット法で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
免疫グロブリンG(IgG)は、II型およびIII型の過敏症に関与しています。これは主に免疫防御を支援します。標的タンパク質に対するブタIgGは、一次抗体としてさまざまな研究の用途にしばしば使用されます。そのため、検出可能な基質に結合した二次抗ブタIgGは、標的タンパク質の解析に有用な手段となります。ウサギ抗ブタIgG(全分子)-ペルオキシダーゼ抗体は、ブタIgGに結合します。
物理的形状
pH 7.4の0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水中に0.05% MITを含有する溶液。
調製ノート
Avrameas, S.ら(Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978))が報告した2段階グルタルアルデヒド法により調製。
免責事項
弊社のカタログまたはその他の製品添付文書に明記されていない限り、弊社の製品は研究専用であり、未承認の商業的用途、体外診断用、生体外・生体内の治療用、あらゆる種類の消費またはヒトや動物への適用を含めるがこれらには制限されないその他のいかなる目的にも使用されるものではありません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A5670-BULK:
A5670-1ML:
A5670-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Livestock susceptibility to infection with Middle East respiratory syndrome coronavirus
Vergara AJ, et al.
Emerging Infectious Diseases, 23(2), 232-232 (2017)
Guy Caljon et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(5), e2911-e2911 (2014-05-24)
Tsetse flies are obligate blood-feeding insects that transmit African trypanosomes responsible for human sleeping sickness and nagana in livestock. The tsetse salivary proteome contains a highly immunogenic family of the endonuclease-like Tsal proteins. In this study, a recombinant version of
Analisis del inmunoblot usando antigeno de cisticercos de Taenia crassiceps en el diagnostico de la cisticercosis
de Arruda PPS, et al.
Biological Chemistry, 56(1-2), 36-42 (2001)
Kristien Van Reeth et al.
Nature communications, 14(1), 7745-7745 (2023-11-27)
Vaccines that protect against any H1N1 influenza A virus strain would be advantageous for use in pigs and humans. Here, we try to induce a pan-H1N1 antibody response in pigs by sequential vaccination with antigenically divergent H1N1 strains. Adjuvanted whole
Jesús Horacio Lara-Puente et al.
mBio, 12(5), e0190821-e0190821 (2021-09-22)
Vaccines against severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) were developed in record time and show excellent efficacy and effectiveness against coronavirus disease 2019 (COVID-19). However, currently approved vaccines cannot meet the global demand. In addition, none of the currently