Merck
A6414
Sigma-Aldrich
アルブミン ラット血清由来
lyophilized powder, essentially fatty acid free, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
別名:
RSA, ラットアルブミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.27
由来生物
rat
品質水準
アッセイ
≥99% (agarose gel electrophoresis)
形状
lyophilized powder
テクニック
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
rat ... ALB(24186)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルブミンはヒトにおいて最も豊富に存在する血漿タンパク質です。鉄欠乏性貧血の小児では、アルブミン代謝異常が見られます。血清アルブミンは、信頼性が高い肝疾患予後指標です。アルブミンの酸化的損傷は、進行肝疾患に関係します。
アプリケーション
ラット血清由来のアルブミンは、次の用途で使用されています。
  • エレクトロスプレーイオン化法で形成された多価イオンから得られたアルブミンの配列情報を研究するため。
  • シルクフィブロイン(SF)とクロスリンクさせて複合タンパク質テンプレートを合成するため。
  • 脳傷害後の神経細胞損傷に対するその影響を研究するために脳に注入。
調製ノート
グロブリンをほとんど含まないアルブミン(製品番号A 4538)より調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A6414-1G:
A6414-50MG:
A6414-VAR:
A6414-10MG:
A6414-BULK:
A6414-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chimeric protein template-induced shape control of bone mineral nanoparticles and its impact on mesenchymal stem cell fate
Wang J, et al.
Biomacromolecules, 16(7), 1987-1996 (2015)
Is calcium accumulation post-injury an indicator of cell damage?
Mechanisms of Secondary Brain Damage in Cerebral Ischemia and Trauma, 15-20 (1996)
Erica Polo-Hernández et al.
Journal of neurochemistry, 114(6), 1756-1766 (2010-07-16)
Our previous works showed that oleic acid synthesized in vitro by astrocytes in response to albumin behaves as a neurotrophic factor in neurons, up-regulating several proteins, such as the axonal growth marker growth-associated protein 43(GAP-43). Although the molecular mechanism of
Anne Skøttrup Mørkholt et al.
Scientific reports, 8(1), 7092-7092 (2018-05-08)
Multiple sclerosis (MS) is a neurodegenerative autoimmune disease, where chronic inflammation plays an essential role in its pathology. A feature of MS is the production of autoantibodies stimulated by an altered-peptide-ligand response and epitope spreading, resulting in loss of tolerance
Molecular Mechanisms of Proteinuria
Molecular and Genetic Basis of Renal Disease, 373-389 (2008)