アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to off-white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
オーガナイザー
Wallace
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CN1CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
InChI
1S/C22H24ClN3O.ClH/c1-25-13-4-5-18(12-14-25)26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16;/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3;1H
InChI Key
YEJAJYAHJQIWNU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
Jan Code
A7611-50MG:
A7611-BULK:
A7611-10MG:
A7611-VAR:
試験成績書(COA)
資料
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.