アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CC2)CCN3C(=S)Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C22H22FN3O2S.ClH.H2O/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29;;/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29);1H;1H2
InChI Key
MFGBKMPKRJCLPK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A8106-10MG:
A8106-BULK:
A8106-50MG:
A8106-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、セロトニン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。