Merck
A8452
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗α-胎児タンパク質 (AFP) マウス宿主抗体
ascites fluid, clone C3
別名:
Afp Antibody, Afp Antibody - Monoclonal Anti-α-Fetoprotein (AFP) antibody produced in mouse, Alpha Fetoprotein Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
結合体:
unconjugated
application:
DB
ELISA (i)
IHC (p)
クローン:
C3, monoclonal
化学種の反応性:
pig, canine, human
citations:
92
テクニック:
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using human fetal liver
indirect ELISA: suitable
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
C3, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
pig, canine, human
以下との反応禁止
mouse, cat, rat, bovine
テクニック
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using human fetal liver
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AFP(174)
詳細
αα-フェトプロテイン(AFP)は、胎児肝、消化管および卵黄嚢に含まれる主な糖タンパク質のひとつです。羊水中のAFP値は、無脳症や二分脊椎のバイオマーカーとして使用されています。
モノクローナル抗α-フェトプロテイン(AFP)(マウスIgG2aアイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と精製ヒトα-フェトプロテインで免疫化したBALB/cマウスの脾細胞を融合して産生されるC3ハイブリドーマから得られます。
免疫原
α-フェトプロテイン、ヒト
アプリケーション
マウスで産生されるモノクローナル抗α-フェトプロテイン(AFP)抗体は、次の用途で使用されています:
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)
  • ドットブロット
  • 免疫細胞化学的分析
  • 免疫蛍光法
  • 免疫細胞化学的分析
マウスモノクローナル抗α-フェトプロテインは、免疫組織染色に使用されています。本製品は、ドットブロットおよび間接ELISAにも使用できます。
生物化学的/生理学的作用
大きな肝転移を伴う消化管および他の器官系の悪性腫瘍患者では、血清中のα-フェトプロテイン(AFP)濃度の上昇はあまり見られません。したがって、AFPの測定は、卵黄嚢構造を含む一定の生殖系腫瘍(精巣腫瘍および卵巣腫瘍)、肝細胞癌(肝細胞腫)、および一部の消化管悪性腫瘍の診断に有用です。AFPは、一定の遺伝子および胚の異常の重要なマーカーです。AFP濃度のモニタリングを行うことで、神経管欠損(二分脊椎、無脳症、ダウン症候群)のリスクを伴う妊娠の通常のスクリーニングを強化できます。′
ターゲットの説明
AFPは、ヒト胎児に高発現している血漿タンパク質であり、胎盤を通じたエストラジオールの輸送を阻害する機能を持っています。
物理的形状
防腐剤として0.1%アジ化ナトリウムを含む腹水液として販売しています。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Jan Code
A8452-.5ML:
A8452-100UL:
A8452-.2ML:
A8452-BULK:
A8452-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mark O Clements et al.
Tissue engineering, 12(7), 1741-1751 (2006-08-08)
Human stem cells could revolutionize the field of medicine by providing a diverse range of cell types for tissue replacement therapies and drug discovery. To achieve this goal, genetic tools need to be optimized and developed for controlling and manipulating
Characterization of a novel embryonic stem cell line from an ICSI-derived blastocyst in the African green monkey
Shimozawa N, et al.
Reproduction (Cambridge, England), 139(3), 565-565 (2010)
Reduced PLP1 expression in induced pluripotent stem cells derived from a Pelizaeus-Merzbacher disease patient with a partial PLP1 duplication
Shimojima K, et al.
Journal of Human Genetics, 57(9), 580-580 (2012)
Alpha-fetoprotein in ontogenesis and its association with malignant tumors.
G I Abelev
Advances in cancer research, 14, 295-358 (1971-01-01)
Alpha-fetoprotein in the antenatal diagnosis of anencephaly and spina bifida.
D J Brock et al.
Lancet (London, England), 2(7770), 197-199 (1972-07-29)