アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: soluble
methanol: soluble
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
enzyme | inhibits
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CO[C@H]1C[C@H](C)CC2=C(NCC=C)C(=O)C=C(NC(=O)\C(C)=C\C=C[C@H](OC)[C@@H](OC(N)=O)\C(C)=C\[C@H](C)[C@H]1O)C2=O
InChI
1S/C31H43N3O8/c1-8-12-33-26-21-13-17(2)14-25(41-7)27(36)19(4)15-20(5)29(42-31(32)39)24(40-6)11-9-10-18(3)30(38)34-22(28(21)37)16-23(26)35/h8-11,15-17,19,24-25,27,29,33,36H,1,12-14H2,2-7H3,(H2,32,39)(H,34,38)/b11-9-,18-10+,20-15+/t17-,19+,24+,25+,27-,29+/m1/s1
InChI Key
AYUNIORJHRXIBJ-TXHRRWQRSA-N
遺伝子情報
human ... HSP90AA1(3320) , HSP90AB1(3326)
詳細
アプリケーション
- 海馬ニューロンに対する影響を検討するため
- 腺癌ヒト肺胞基底上皮細胞およびヒト胸部上皮細胞におけるyes-関連タンパク質(YAP)リン酸化に対する影響を解析するため
- Caenorhabditis elegansにおける寿命延長および健康に対する影響を検討するため
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8476-BULK:
A8476-500UG-PW:
A8476-VAR:
A8476-500UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.