アッセイ
≥95%
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C27H38N6O12/c1-5-13(2)22(28-15(4)35)26(42)30-18(10-11-20(36)37)24(40)32-23(14(3)34)27(43)31-19(12-21(38)39)25(41)29-16-6-8-17(9-7-16)33(44)45/h6-9,13-14,18-19,22-23,34H,5,10-12H2,1-4H3,(H,28,35)(H,29,41)(H,30,42)(H,31,43)(H,32,40)(H,36,37)(H,38,39)/t13-,14+,18-,19-,22-,23-/m0/s1
InChI Key
FHURKTIGZAIQGR-BQCLNCLCSA-N
遺伝子情報
human ... CARD8(22900) , CASP8(841) , CASP8AP2(9994) , CFLAR(8837) , GZMB(3002)
mouse ... CFLAR(117279) , GZMB(171528)
rat ... CASP8(12370) , CFLAR(12633) , GZMB(14939) , RGD1561819(502004) , RGD1562700(502007)
Amino Acid Sequence
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9968-5MG:
A9968-BULK:
A9968-VAR:
試験成績書(COA)