Merck
AXYPCR0208CPC
PCRストリップチューブ
with strip caps, thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, clear, pkg of 10x125strips/cs
別名:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
cap (domed strip caps)
polypropylene
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Axygen Inc PCR-0208-CP-C
Corning
包装
pkg of 10x125strips/cs
サイズ
0.2 mL
clear
clear
適合性
suitable for PCR
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Made up of virgin polypropylene
  • Allows precise thermal transfer due to ultra-thin and consistent wall thickness
  • To prevent evaporation cap ensures a tight fit
  • Free From RNase-/DNase and nonpyrogenic in nature
  • Compatible with a wide variety of thermal cyclers
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)