Merck
AXYPCR0208C100
Corning® Axygen® PCR Tube Strips
別名:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
24122002
NACRES:
NB.22
メーカー/製品名
Corning PCR-0208-C-100
詳細
  • Corning® Axygen® PCR tube strips are made of 99.9% pure virgin polypropylene.
  • Designed to fit a wide variety of thermal cyclers.
  • Thin, consistent, and uniform wall thickness facilitate accurate thermal transfer and optimal amplification.
  • An even insertion cap prevents evaporation and cross-contamination of the samples.
  • Tubes are free of RNase-/DNase and nonpyrogenic.
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
SDS-PAGE(ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動)用のサンプルの調製および電気泳動条件の最適化の際に生じる課題と、その考えられる原因および対応策を示します。
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.