Merck
AXYPCR05C
PCRチューブ、平坦キャップ付き
thin wall, size 0.5 mL, pkg of 10x1000tubes/cs, clear
別名:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
物質
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
メーカー/製品名
Axygen Inc PCR-05-C
Corning
包装
pkg of 10x1000tubes/cs
サイズ
0.5 mL
clear
フィッティング
cap (push fit)
適合性
suitable for PCR
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Axygen® PCR tubes are ideal for use with 96-well blocks.
  • Caps provide a leak-proof seal for sample protection from evaporation.
  • Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
  • Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)