Merck
AXYPCR02C
PCRチューブ、平坦キャップ付き
thin wall, size 0.2 mL, pkg of 10x1000tubes/cs, clear
別名:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
物質
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Axygen Inc PCR-02-C
Corning
包装
pkg of 10x1000tubes/cs
テクニック
PCR: suitable
サイズ
0.2 mL
clear
フィッティング
cap (push fit)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene.
  • Thin-wall PCR tubes with flat caps are designed to fit standard 96 well blocks.
  • Ultra-thin and consistent wall thickness allow the precise thermal transfer.
  • Even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.