AXYT200CLRS
MAXYMum Recovery® ピペットチップ
racked, size 200 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs, sterile
別名:
Pipette tips, pipette tips
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
サイズ:
200 μL
容量:
200 μL
無菌性:
sterile
特徴:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
包装:
pkg of 5x960tips/cs
メーカー/製品名:
Axygen Inc T-200-C-L-R-S
Corning
Corning
おすすめの製品
物質
clear
無菌性
sterile
特徴
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
メーカー/製品名
Axygen Inc T-200-C-L-R-S
Corning
包装
pkg of 5x960tips/cs
サイズ
200 μL
容量
200 μL
色
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
Axygen® MAXYMum Recovery® pipette tips provide the following benefits:
- Tips fit a broad range of single and multi-channel pipettors
- Compatible with most of the well-known brands of pipettors
- Tips are made of polypropylene and are non-pyrogenic
- Tips are RNAse and DNAse free
- Flexible walls and a series of internal sealing rings provides good fitting which requires less force to load and eject
- Beveled
- Low-risk of sample loss due to high fluid retention
- Low-risk of cross-contamination
- Higher accuracy and precision
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)