Merck
AXYTE204YRS
Pipette tips for Eppendorf pipettors
capacity 200 μL, yellow, sterile
別名:
pipet tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
キャパシティ:
200 μL
容量:
200 μL
無菌性:
γ-irradiated
sterile
特徴:
autoclavable
包装:
case of 960 tips racked
メーカー/製品名:
Axygen Inc
Corning
物質
yellow
無菌性
γ-irradiated
sterile
特徴
autoclavable
包装
case of 960 tips racked
メーカー/製品名
Axygen Inc
Corning
キャパシティ
200 μL
容量
200 μL
その他情報
Browse all pipette tips
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)