物質
clear
無菌性
non-sterile
特徴
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
メーカー/製品名
Axygen Inc TF-300
Corning
包装
pkg of 10x1000tips/cs
サイズ
0.5-10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- Axygen® Microvolume - Gilson-Style P2/P10 filter tips are optimized for use in sensitive biological applications for accurate results.
- Features an aerosol-resistant filter to prevent the possible cross-contamination of samples.
- The polyethylene aerosol filter is inserted robotically into the pipette tip to create a physical barrier in the tip for protecting samples from nuclease contamination.
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)