Merck
AXYTF200
フィルター付きピペットチップ
universal fit, size 200 μL, pkg of 10x1000tips/cs
別名:
Pipette tips, pipette tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
NACRES:
NB.02
サイズ:
200 μL
容量:
200 μL
無菌性:
non-sterile
特徴:
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
包装:
pkg of 10x1000tips/cs
メーカー/製品名:
Axygen Inc TF-200
Corning
物質
clear
無菌性
non-sterile
特徴
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
メーカー/製品名
Axygen Inc TF-200
Corning
包装
pkg of 10x1000tips/cs
サイズ
200 μL
容量
200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Axygen® Filter Barrier tips are suitable for DNA amplification and microbiological applications where slight contamination can alter the results.
特徴および利点
Axygen® Filter Barrier tips have the following features and benefits:
  • Tips create a physical barrier to prevent cross-contamination and block aerosols
  • The DNA inhibitors free-polyethylene filters are fit into the tips robotically to avoid nuclease contamination
  • Packed in sealed-bottom racks
  • Tips are RNAse and DNAse free
  • Non-pyrogenic
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)