アッセイ
≥95%
形状
powder
溶解性
methanol: soluble
SMILES記法
[O-]S([O-])(=O)=O.COc1ccc2cc3-c4cc5OCOc5cc4CC[n+]3cc2c1OC.COc6ccc7cc8-c9cc%10OCOc%10cc9CC[n+]8cc7c6OC
InChI
1S/2C20H18NO4.H2O4S/c2*1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;1-5(2,3)4/h2*3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
OJVABJMSSDUECT-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B3412-BULK:
B3412-25G:
B3412-VAR:
B3412-5G:
B3412-10G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.