Merck
B3681
Sigma-Aldrich
Bisindolylmaleimide VII
96% (TLC), solid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H27N5O2
CAS番号:
分子量:
453.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
96% (TLC)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1NC(=O)C(c2cn(CCCN3CCNCC3)c4ccccc24)=C1c5c[nH]c6ccccc56
InChI
1S/C27H27N5O2/c33-26-24(20-16-29-22-8-3-1-6-18(20)22)25(27(34)30-26)21-17-32(23-9-4-2-7-19(21)23)13-5-12-31-14-10-28-11-15-31/h1-4,6-9,16-17,28-29H,5,10-15H2,(H,30,33,34)
InChI Key
VKLVUAHQOFDKLR-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
プロテインキナーゼCの選択的阻害剤です。
注意
遮光保存してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B3681-1MG-PW:
B3681-VAR:
B3681-BULK:
B3681-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)