Merck
B4186
Sigma-Aldrich
ブチリルコリンエステラーゼ ヒト血清由来
vial of ≥4 units
別名:
アシルコリンアシルヒドロラーゼ, コリンエステラーゼ, ブチリル, シュードコリンエステラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
形状
powder
品質水準
比活性
≥50 units/mg protein
包装
vial of ≥4 units
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... BCHE(590)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグマのBchEは、さまざまな試験化合物によるブチリルコリンエステラーゼ阻害を測定するために使用されています
ヒトのブチリルコリンエステラーゼは、in vivoでのアルツハイマー病(AD)の病理学的特徴の調節因子としての役割を研究するために使用されています。′
生物化学的/生理学的作用
ブチリルコリンエステラーゼ(BChE)は、アセチルコリンエステラーゼ(AchE)とかなりの構造類似性を共有しているセリン加水分解酵素ですが、基質および阻害剤の特異性が異なります。BChEは、脊椎動物の血清、造血細胞、肝臓、肺、心臓、および中枢神経系に認められます。BChEは、ブチリルコリンやベンゾイルコリンなどのコリンの大きなエステルを加水分解します。BChE活性の選択的阻害は、有機リン酸エステルの検出に使用されます。BchEは、有機リン酸毒性の治療に使用される場合があります。これは、アルツハイマー病(AD)治療の重要な標的です。′
ブチリルコリンエステラーゼ(BChE)は、アセチルコリンエステラーゼ(AchE)とかなりの構造類似性を共有しているセリン加水分解酵素ですが、基質および阻害剤の特異性が異なります。 BChEは、脊椎動物の血清、造血細胞、肝臓、肺、心臓、および中枢神経系に認められます。
単位の定義
1 unitは、pH 8.0、37°C、1分間で、1.0 μmolのブチリルコリンをコリンと酪酸とに加水分解します。ブチリルコリンを基質とした場合の活性は、アセチルコリンを基質とした場合の約2.5倍となります。
アナリシスノート
出発原料の各ドナ-は、HIV IおよびII抗体、B型肝炎表面抗原およびC型肝炎ウイルス抗体の検査において陰性
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B4186-BULK:
B4186-1VL-PW:
B4186-VAR:
B4186-1VL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Butyrylcholinesterase: an important new target in Alzheimer's disease therapy
Greig NH, et al.
International Psychogeriatrics / IPA, 14(S1), 77-91 (2002)
The key role of butyrylcholinesterase during neurogenesis and neural disorders: an antisense-5? butyrylcholinesterase-DNA study
Mack A and Robitzki A
Progress in Neurobiology, 60(6), 607-628 (2000)
The apolipoprotein E varepsilon4 allele plays pathological roles in AD through high protein expression and interaction with butyrylcholinesterase
Darreh-Shori T, et al.
Neurobiology of Aging, 32(7), 1236-1248 (2011)
Cholinesterases and engineered mutants for the detection of organophosphorus pesticide residues
Xu YL, et al.
Sensors, 18(12), 4281-4281 (2018)
Chengyao Wu et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 36(1), 1860-1873 (2021-08-25)
To discover novel scaffolds as leads against dementia, a series of δ-aryl-1,3-dienesulfonyl fluorides with α-halo, α-aryl and α-alkynyl were assayed for ChE inhibitory activity, in which compound A10 was identified as a selective BuChE inhibitor (IC50 = 0.021 μM for eqBChE