安全性情報
B4436
Sigma-Aldrich
抗-53BP1 (C-末端) ウサギ宿主抗体
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗-p53結合タンパク質1, 抗TP53BP1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 345 kDa
化学種の反応性
mouse (predicted), rat (predicted), human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK 293-T cell lysates
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using U2OS total cell extracts
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
腫瘍タンパク質p53結合タンパク質(T153BP1)は、ヒト染色体15q15.3にマッピングされています。T153BP1には、メチル化されたヒストン結合モジュールとタンデムチューダードメインがあります。
免疫原
N末端添加システイン残基を介してKLHに結合したヒト53BP1のアミノ酸1955-1972に対応する合成ペプチドです。このシーケンスは、マウスで保存されており、ラットとは1アミノ酸だけ異なっています。
アプリケーション
抗53BP1(C末端)ウサギ宿主抗体は、ウエスタンブロット法および免疫沈降法に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
腫瘍タンパク質p53結合タンパク質(T153BP1)は、毛細血管拡張性運動失調症(ATM)により制御される事象と密接な関連があります。53BP1は、DNA損傷に依存してATMによりリン酸化されるので、下流エフェクターへのATMシグナル伝達の伝播に関与していることが示唆されます。また、T153BP1は、二本鎖切断部位(DSB)近傍の非相同末端結合(NHEJ)を媒介することにより、DNA修復においても重要な役割を果たします。T153BP1と血小板由来増殖因子受容体ベータ(PDGFRβ)の融合は、好酸球増加症を伴う骨髄増殖性疾患の一種に関与しています。
物理的形状
pH 7.4の0.01 Mりん酸緩衝生理食塩水中に15 mMのアジ化ナトリウムを含有する溶液。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
B4436-100UL:
IXO13234:
B4436-BULK:
B4436-VAR:
B4436-25UL:
B4436-200UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Genomic landscape of liposarcoma
Kanojia D, et al.
Testing, 6(40), 42429-42429 (2015)
Role of 53BP1 oligomerization in regulating double-strand break repair
Lottersberger F, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 110(6), 2146-2151 (2013)
p53-Binding protein 1 is fused to the platelet-derived growth factor receptor beta in a patient with at (5; 15)(q33; q22) and an imatinib-responsive eosinophilic myeloproliferative disorder
Grand FH, et al.
Cancer Research, 64(20), 7216-7219 (2004)
Michael T Perfetti et al.
ACS chemical biology, 10(4), 1072-1081 (2015-01-16)
Improving our understanding of the role of chromatin regulators in the initiation, development, and suppression of cancer and other devastating diseases is critical, as they are integral players in regulating DNA integrity and gene expression. Developing small molecule inhibitors for
Structural basis for the methylation state-specific recognition of histone H4-K20 by 53BP1 and Crb2 in DNA repair
Botuyan MV, et al.
Cell, 127(7), 1361-1373 (2006)