由来生物
bovine
品質水準
アッセイ
≥96% (agarose gel electrophoresis)
形状
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
poly bottle of
由来
USA origin
テクニック
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
不純物
IgG free
≤25 ng/mg protein IgG
pH
7
溶解性
water: soluble (40 mg/ml)
UniProtアクセッション番号
その他の活性
Blue tongue virus, none detected
Vesicular Statitis virus, none detected
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ウシ血清アルブミン(BSA)は、それぞれ2つのサブドメインを持つ3つのドメインで構成される66 kDaのタンパク質です。α-ヘリカル構造を取る球状の非グリコシル化タンパク質です。BSAは血清アルブミンファミリーに属します。17本のジスルフィド結合を持ちます。
アプリケーション
ウシ血清アルブミンは、次の用途で使用されています。
- 免疫蛍光顕微鏡検査においてウサギ組織切片の洗浄剤として。
- フローサイトメトリー分析の際に赤血球(RBC)をインキュベーションするために、
- Ca2+およびMg2+(HBSS++)を含むハンクス平衡塩類溶液にエオシン-5-マレイミド染色およびRBC洗浄を目的として添加。磁気円偏光二色性測定に使用。′
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
ウシ血清アルブミン(BSA)は、医薬品、ホルモンおよび脂肪酸の輸送物質です。酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)では、マイクロタイタープレートへの抗原および抗体の非特異的結合を防ぐために、遮断剤として使用されています。細胞培地の重要な成分であり、胚幹細胞(hESC)の分化を促進します。BSAは、ヒト血清アルブミンと相同の構造的特徴を有します。溶解性が高く、低コストかつ高純度で、界面活性剤と相互作用することから、化粧品および医薬品の分野で使用されています。
特徴および利点
- 基本的にIgG不含(免疫グロブリン不含)
- ヒートショック画分化
調製ノート
ヒートショック分画による調製。
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9085-BULK:
A9085-5G:
A9085-25G:
A9085-BULK-LBL:
A9085-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Prenatal Exposure to Vinclozolin Disrupts Selective Aspects of the Gonadotrophin-Releasing Hormone Neuronal System of the Rabbit
Journal of Neuroendocrinology, 22(6), 518-526 (2010)
C4d Deposits on the Surface of Red Blood Cells in Trauma Patients and Interferes with their Function
Critical Care Medicine, 42(5), e364-e364 (2014)
Developmental cell, 43(5), 588-602 (2017-11-28)
Oxysterol binding protein-related proteins (ORPs) are conserved lipid binding polypeptides, enriched at ER contacts sites. ORPs promote non-vesicular lipid transport and work as lipid sensors in the context of many cellular tasks, but the determinants of their distinct localization and
Binding of fatty acid amide amphiphiles to bovine serum albumin: role of amide hydrogen bonding
The Journal of Physical Chemistry B, 119(25), 7804-7815 (2015)
Albumin and mammalian cell culture: implications for biotechnology applications
Cytotechnology, 62(1), 1-16 (2010)