アッセイ
≥93%
フォーム
powder
溶解性
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11-,12+,13+,14+/m1/s1
InChI Key
OPIFSICVWOWJMJ-HAAGFXOZSA-N
適用法令
Jan Code
B4526-VAR:
B4526-25MG:
B4526-BULK:
B4526-5MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)