アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
溶解性
H2O: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].C[N+]1(C)CCc2cc3OCOc3cc2[C@H]1[C@@H]4OC(=O)c5c6OCOc6ccc45
InChI
1S/C21H20NO6.ClH/c1-22(2)6-5-11-7-15-16(26-9-25-15)8-13(11)18(22)19-12-3-4-14-20(27-10-24-14)17(12)21(23)28-19;/h3-4,7-8,18-19H,5-6,9-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t18-,19+;/m0./s1
InChI Key
RLJKFAMYSYWMND-GRTNUQQKSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B7686-125MG:
B7686-IP:
B7686-BULK:
B7686-25MG:
B7686-VAR:
試験成績書(COA)
資料
お客様の研究ニーズを満たす、GABAA受容体に関連した多数の製品をご用意しています。
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.
We offer many products related to potassium channels for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究