Merck
BAF199210001
Bel-Art® Extended Handle Pestle
cone tip polypropylene, pack of 6 pieces
別名:
grinding and crushing equipment, plastic pestle, tool for manually grinding solid samples
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.74
物質
cone tip polypropylene
包装
pack of 6 pieces
メーカー/製品名
Bel-Art F19921-0001
L ×直径
21 cm × 4.8 mm
詳細
Polypropylene pestle for homogenizing in centrifuge, test and grinding tubes
  • Fits conical shaped 1.5 ml tubes
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3